Imprimer
5-Bromo-2-methoxy-3-nitrobenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-3-carboxy-2-methoxynitrobenzene, 4-Bromo-2-carboxy-6-nitroanisole
OR19533-1G OR19533-250MG OR19533-5G
APOSOR19533-1GEA 435 EUR
APOSOR19533-1G APOSOR19533-250MG APOSOR19533-5G
5-Bromo-2-methoxy-3-nitrobenzoic acid
5-Bromo-2-methoxy-3-nitrobenzoic acid
Formule: C₈H₆BrNO₅
Point de fusion: 176…177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23701717
Numéro CAS: 60541-89-1