Methyl 3-amino-5-bromo-2-methoxybenzoate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₀BrNO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD23701735 Numéro CAS: 926069-76-3 |