Imprimer
3-Chloro-5-methylbenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Chloro-m-toluic acid, 3-Carboxy-5-chlorotoluene
OR19520-10G OR19520-25G
APOSOR19520-10GEA 91.5 EUR
APOSOR19520-10G APOSOR19520-25G
3-Chloro-5-methylbenzoic acid 95%
3-Chloro-5-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₇ClO₂
Point de fusion: 181…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11007823
Numéro CAS: 56961-33-2