Methyl 4-(methoxymethyl)phenylacetate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid methyl ester
Formule:
C₁₁H₁₄O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12674804 Numéro CAS: 115414-80-7 |