Imprimer
2-Amino-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-BOC protected
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, tert-Butyl (5-carboxy-4-chloro-1,3-thiazol-2-yl)carbamate
OR18817-1G OR18817-250MG
APOSOR18817-1GEA 464 EUR
APOSOR18817-1G APOSOR18817-250MG
2-Amino-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-BOC protected
2-Amino-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-BOC protected
Formule: C₉H₁₁ClN₂O₄S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD24476508
Numéro CAS: 612541-07-8