Imprimer
2-Amino-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, 2-BOC protected
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl (4-chloro-5-formyl-1,3-thiazol-2-yl)carbamate, 2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-chloro-5-formyl-1,3-thiazole
OR18806-1G OR18806-250MG OR18806-5G
APOSOR18806-1GEA 330 EUR
APOSOR18806-1G APOSOR18806-250MG APOSOR18806-5G
2-Amino-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, 2-BOC protected
2-Amino-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, 2-BOC protected
Formule: C₉H₁₁ClN₂O₃S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18836516
Numéro CAS: 388594-31-8