3-Chloro-5-nitroanisole 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Chloro-5-nitrophenyl methyl ether, 1-Chloro-3-methoxy-5-nitrobenzene
Formule:
C₇H₆ClNO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11848441 Numéro CAS: 55910-07-1 |