Imprimer
2-Bromo-6-methyl-4-nitroanisole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR18801-1G OR18801-5G OR18801-25G
APOSOR18801-1GEA 21.9 EUR
APOSOR18801-1G APOSOR18801-5G APOSOR18801-25G
2-Bromo-6-methyl-4-nitroanisole
2-Bromo-6-methyl-4-nitroanisole
Formule: C₈H₈BrNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20441781
Numéro CAS: 1345471-89-7