Imprimer
3-Bromo-2-methoxybenzyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Bromo-6-(bromomethyl)phenyl methyl ether, 1-Bromo-3-(bromomethyl)-2-methoxybenzene
OR18742-1G OR18742-250MG
APOSOR18742-1GEA 352 EUR
APOSOR18742-1G APOSOR18742-250MG
3-Bromo-2-methoxybenzyl bromide
3-Bromo-2-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₈Br₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14656794
Numéro CAS: 1177558-47-2
UN: 3265
ADR: 8,III