3-Acetoxy-4-methoxybenzeneboronic acid, pinacol ester
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-(3-Acetoxy-4-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl acetate
Formule:
C₁₅H₂₁BO₅ Poids moléculaire: 292.135 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06795645 Numéro CAS: 917757-44-9 |