Imprimer
Methyl 2-hydroxy-4-nitrobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 4-nitrosalicylate, 3-Hydroxy-4-(methoxycarbonyl)nitrobenzene
OR18576-1G OR18576-250MG OR18576-5G
APOSOR18576-1GEA 136 EUR
APOSOR18576-1G APOSOR18576-250MG APOSOR18576-5G
Methyl 2-hydroxy-4-nitrobenzoate
Methyl 2-hydroxy-4-nitrobenzoate
Formule: C₈H₇NO₅
Point de fusion: 101…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11041295
Numéro CAS: 13684-28-1