Imprimer
4-(Hydroxymethyl)benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR18563-1G OR18563-5G
APOSOR18563-1GEA 69.6 EUR
APOSOR18563-1G APOSOR18563-5G
4-(Hydroxymethyl)benzaldehyde
4-(Hydroxymethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₈O₂
Point de fusion: 43…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11870191
Numéro CAS: 52010-97-6