Imprimer
trans-4-(Dimethylamino)-4'-nitrochalcone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR1848-1G OR1848-250MG
APOSOR1848-1GEA 0 EUR
APOSOR1848-1G APOSOR1848-250MG
trans-4-(Dimethylamino)-4'-nitrochalcone
trans-4-(Dimethylamino)-4'-nitrochalcone
Formule: C₁₇H₁₆N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01232245
Numéro CAS: 20431-58-7