Imprimer
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzene-1,2-diamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR183526-1G OR183526-250MG
APOSOR183526-1GEA 551 EUR
APOSOR183526-1G APOSOR183526-250MG
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzene-1,2-diamine
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzene-1,2-diamine
Formule: C₁₀H₁₅N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11848945
Numéro CAS: 289913-84-4