Imprimer
4-(Morpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR183524-1G OR183524-250MG
APOSOR183524-1GEA 551 EUR
APOSOR183524-1G APOSOR183524-250MG
4-(Morpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine
4-(Morpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine
Formule: C₁₀H₁₅N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11848955
Numéro CAS: 119421-28-2