Imprimer
Methyl 3-amino-4-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR183427-1G OR183427-250MG
APOSOR183427-1GEA 364 EUR
APOSOR183427-1G APOSOR183427-250MG
Methyl 3-amino-4-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-4-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₈INO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29163652
Numéro CAS: 1603418-67-2