Imprimer
3-Amino-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR183423-1G OR183423-250MG
APOSOR183423-1GEA 364 EUR
APOSOR183423-1G APOSOR183423-250MG
3-Amino-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₆N₂O₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20924150
Numéro CAS: 160041-48-5