Imprimer
Ethyl 3-amino-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR183422-1G OR183422-250MG
APOSOR183422-1GEA 261 EUR
APOSOR183422-1G APOSOR183422-250MG
Ethyl 3-amino-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20922023
Numéro CAS: 27697-60-5