Imprimer
4-Methyl-2-thio-1,3-thiazole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Methyl-2-sulphanyl-1,3-thiazole, 4-Methyl-1,3-thiazole-2-thiol, 2-Mercapto-4-methyl-1,3-thiazole
OR18300-100G OR18300-25G
APOSOR18300-100GEA 109 EUR
APOSOR18300-100G APOSOR18300-25G
4-Methyl-2-thio-1,3-thiazole 97%
4-Methyl-2-thio-1,3-thiazole
Formule: C₄H₅NS₂
Poids moléculaire: 131.219 g/mol
Point de fusion: 86…89 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00798571
Numéro CAS: 5685-06-3