Imprimer
5-Bromo-4-methyl-1,3-thiazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-4-methylthiazole
OR18109-1G OR18109-250MG OR18109-5G
APOSOR18109-1GEA 58 EUR
APOSOR18109-1G APOSOR18109-250MG APOSOR18109-5G
5-Bromo-4-methyl-1,3-thiazole
5-Bromo-4-methyl-1,3-thiazole
Formule: C₄H₄BrNS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12026322
Numéro CAS: 111600-83-0