Imprimer
2-Amino-3-methylphenylacetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR18018-1G OR18018-250MG
APOSOR18018-1GEA 2970 EUR
APOSOR18018-1G APOSOR18018-250MG
2-Amino-3-methylphenylacetic acid
2-Amino-3-methylphenylacetic acid
Formule: C₉H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16606085
Numéro CAS: 1334405-57-0