Imprimer
5-Iodoindan-1-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,3-Dihydro-5-iodo-1H-inden-1-one, 5-Iodo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, 2,3-Dihydro-5-iodo-1-oxo-1H-indene
OR17925-1G OR17925-250MG
APOSOR17925-1GEA 184 EUR
APOSOR17925-1G APOSOR17925-250MG
5-Iodoindan-1-one
5-Iodoindan-1-one
Formule: C₉H₇IO
Poids moléculaire: 258.056 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09744086
Numéro CAS: 511533-38-3