Imprimer
4-Chloro-N,N-dimethylaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR17922-1G OR17922-5G OR17922-10G
APOSOR17922-1GEA 34.8 EUR
APOSOR17922-1G APOSOR17922-5G APOSOR17922-10G
4-Chloro-N,N-dimethylaniline
4-Chloro-N,N-dimethylaniline
Formule: C₈H₁₀ClN
Point d'ébullition: 114…115 °C (12 mm Hg)
Point de fusion: 32…37 °C
Densité: 1,049 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07780200
Numéro CAS: 698-69-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III