4-{[(2-Amino-4-hydroxypteridin-6-yl)methyl]amino}benzoic acid 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Pteroic acid, 4-(((2-Amino-4-oxo-3,4-dihydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzoic acid, Folic Acid Impurity D
Formule:
C₁₄H₁₂N₆O₃ Poids moléculaire: 312.283 g/mol Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00075823 Numéro CAS: 119-24-4 |