Imprimer
4-Bromo-3-(methylsulphonyl)aniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Amino-2-bromophenyl methyl sulphone
OR17676-1G OR17676-250MG OR17676-5G
APOSOR17676-1GEA 464 EUR
APOSOR17676-1G APOSOR17676-250MG APOSOR17676-5G
4-Bromo-3-(methylsulphonyl)aniline 95%
4-Bromo-3-(methylsulphonyl)aniline
Formule: C₇H₈BrNO₂S
Poids moléculaire: 250.113 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21602552
Numéro CAS: 1375473-63-4