Imprimer
2-Bromo-5-iodophenyl methyl sulphone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-4-iodo-2-(methylsulphonyl)benzene
OR17675-1G OR17675-5G OR17675-250MG
APOSOR17675-1GEA 174 EUR
APOSOR17675-1G APOSOR17675-5G APOSOR17675-250MG
2-Bromo-5-iodophenyl methyl sulphone 95%
2-Bromo-5-iodophenyl methyl sulphone
Formule: C₇H₆BrIO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28155004
Numéro CAS: 1820619-59-7