Imprimer
2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Bromo-2-hydroxy-5-nitrotoluene, 6-Bromo-4-nitro-o-cresol
OR17670-1G OR17670-5G OR17670-250MG
APOSOR17670-1GEA 105 EUR
APOSOR17670-1G APOSOR17670-5G APOSOR17670-250MG
2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenol 95%
2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenol
Formule: C₇H₆BrNO₃
Point de fusion: 118…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26392591
Numéro CAS: 4186-49-6