Imprimer
3-Methyl-1H-indole, N-BOC protected
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl 3-methyl-1H-indole-1-carboxylate
OR17607-1G OR17607-5G OR17607-250MG
APOSOR17607-1GEA 198 EUR
APOSOR17607-1G APOSOR17607-5G APOSOR17607-250MG
3-Methyl-1H-indole, N-BOC protected
3-Methyl-1H-indole, N-BOC protected
Formule: C₁₄H₁₇NO₂
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13563142
Numéro CAS: 89378-43-8