Imprimer
4-Amino-3,5-dichloropyridazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR17303-100MG OR17303-250MG OR17303-1G
APOSOR17303-100MGEA 0 EUR
APOSOR17303-100MG APOSOR17303-250MG APOSOR17303-1G
4-Amino-3,5-dichloropyridazine
4-Amino-3,5-dichloropyridazine
Formule: C₄H₃Cl₂N₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01647251
Numéro CAS: 53180-76-0