Imprimer
3-Hydroxy-4-methylbenzeneboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR17103-1G OR17103-5G
APOSOR17103-1GEA 447 EUR
APOSOR17103-1G APOSOR17103-5G
3-Hydroxy-4-methylbenzeneboronic acid
3-Hydroxy-4-methylbenzeneboronic acid
Formule: C₇H₉BO₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01074652
Numéro CAS: 216019-35-1