Imprimer
2-Amino-4-methylnicotinonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Amino-4-methylpyridine-3-carbonitrile, 2-Amino-3-cyano-4-methylpyridine
OR17000-1G OR17000-5G
APOSOR17000-1GEA 105 EUR
APOSOR17000-1G APOSOR17000-5G
2-Amino-4-methylnicotinonitrile
2-Amino-4-methylnicotinonitrile
Formule: C₇H₇N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09030794
Numéro CAS: 71493-76-0