Imprimer
3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-1,2-propenoxide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-1,2-epoxypropane, 2-{[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]methyl}oxirane, 2-((4-(2-Methoxyethyl)phenoxy)methyl)oxirane
OR16991-1G OR16991-25G OR16991-5G
APOSOR16991-1GEA 52.2 EUR
APOSOR16991-1G APOSOR16991-25G APOSOR16991-5G
3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-1,2-propenoxide
3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-1,2-propenoxide
Formule: C₁₂H₁₆O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00799225
Numéro CAS: 56718-70-8