Imprimer
Diethyl 3,4-dihydroxythiophene-2,5-dicarboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,5-Bis(ethoxycarbonyl)thiophene-3,4-diol
OR16953-5G OR16953-25G
APOSOR16953-5GEA 72.5 EUR
APOSOR16953-5G APOSOR16953-25G
Diethyl 3,4-dihydroxythiophene-2,5-dicarboxylate
Diethyl 3,4-dihydroxythiophene-2,5-dicarboxylate
Formule: C₁₀H₁₂O₆S
Point de fusion: 132…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094035
Numéro CAS: 1822-66-8