Imprimer
1-(7-Nitro-1,1,3,3,6-pentamethylindan-5-yl)-1H-pyrrole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-(2,3-Dihydro-7-nitro-1,1,3,3,6-pentamethyl-1H-inden-5-yl)-1H-pyrrole
OR16908-1G OR16908-5G
APOSOR16908-1GEA 174 EUR
APOSOR16908-1G APOSOR16908-5G
1-(7-Nitro-1,1,3,3,6-pentamethylindan-5-yl)-1H-pyrrole
1-(7-Nitro-1,1,3,3,6-pentamethylindan-5-yl)-1H-pyrrole
Formule: C₁₈H₂₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00206198
Numéro CAS: 657405-94-2