Imprimer
2-Bromothiophene-3-carboxaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR16845-1G OR16845-5G OR16845-250MG
APOSOR16845-1GEA 29 EUR
APOSOR16845-1G APOSOR16845-5G APOSOR16845-250MG
2-Bromothiophene-3-carboxaldehyde 97%
2-Bromothiophene-3-carboxaldehyde
Formule: C₅H₃BrOS
Point d'ébullition: 60 °C (0,3 mm Hg)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09025880
Numéro CAS: 1860-99-7