Imprimer
1-(3-Aminoprop-1-yl)piperazine, 1-BOC protected 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl [3-(piperazin-1-yl)prop-1-yl]carbamate, 1-{3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]prop-1-yl}piperazine, tert-Butyl (3-(piperazin-1-yl)propyl)carbamate
OR16694-1G OR16694-5G
APOSOR16694-1GEA 171 EUR
APOSOR16694-1G APOSOR16694-5G
1-(3-Aminoprop-1-yl)piperazine, 1-BOC protected 97%
1-(3-Aminoprop-1-yl)piperazine, 1-BOC protected
Formule: C₁₂H₂₅N₃O₂
Poids moléculaire: 243.346 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06808577
Numéro CAS: 874831-60-4