Imprimer
3-Methyl-2-nitrobenzyl bromide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): α-Bromo-2-nitro-m-xylene, 1-(Bromomethyl)-3-methyl-2-nitrobenzene
OR16688-1G OR16688-5G
APOSOR16688-1GEA 42.2 EUR
APOSOR16688-1G APOSOR16688-5G
3-Methyl-2-nitrobenzyl bromide 97%
3-Methyl-2-nitrobenzyl bromide
Formule: C₈H₈BrNO₂
Poids moléculaire: 230.059 g/mol
Point de fusion: 52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08276004
Numéro CAS: 55324-02-2
UN: 3261
ADR: 8 III