Imprimer
5-Iodo-1H-benzimidazole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Iodo-1H-benzo[d]imidazole
OR16685-1G OR16685-250MG OR16685-5G
APOSOR16685-1GEA 79.9 EUR
APOSOR16685-1G APOSOR16685-250MG APOSOR16685-5G
5-Iodo-1H-benzimidazole 97%
5-Iodo-1H-benzimidazole
Formule: C₇H₅IN₂
Point de fusion: 144…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659631
Numéro CAS: 78597-27-0