Imprimer
4-Bromo-3-iodophenol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR16668-1G OR16668-250MG
APOSOR16668-1GEA 82.8 EUR
APOSOR16668-1G APOSOR16668-250MG
4-Bromo-3-iodophenol 95%
4-Bromo-3-iodophenol
Formule: C₆H₄BrIO
Point de fusion: 83…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070745
Numéro CAS: 202865-84-7