3-Bromo-2-methylbenzyl alcohol 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Bromo-2-methyl-benzenemethanol, (3-Bromo-o-tolyl)methanol, (3-Bromo-2-methylphenyl)methanol
Formule:
C₈H₉BrO Poids moléculaire: 201.06 g/mol Point de fusion: 101…104 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11847531 Numéro CAS: 83647-43-2 |