Imprimer
(4-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl)acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR16618-1G OR16618-250MG
APOSOR16618-1GEA 364 EUR
APOSOR16618-1G APOSOR16618-250MG
(4-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl)acetic acid
(4-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl)acetic acid
Formule: C₁₁H₁₁NO₃S
Point de fusion: 225…230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01416244
Numéro CAS: 17547-79-4