Imprimer
4-Methoxybenzyl bromide, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-(Bromomethyl)-4-methoxybenzene, 4-(Bromomethyl)anisole, 4-(Bromomethyl)phenyl methyl ether
OR16607-1G OR16607-5G OR16607-25G
APOSOR16607-1GEA 53.8 EUR
APOSOR16607-1G APOSOR16607-5G APOSOR16607-25G
4-Methoxybenzyl bromide, grade Technique
4-Methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₉BrO
Poids moléculaire: 201.06 g/mol
Point d'ébullition: 91 °C (1 mm Hg)
Densité: 1.395 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00800380
Numéro CAS: 2746-25-0
UN: 3265
ADR: 8 II