Imprimer
4-[(Methylamino)methyl]-4-phenyltetrahydro-2H-pyran
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N-methyl-1-(4-phenyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)methylamine
OR16552-1G OR16552-250MG
APOSOR16552-1GEA 219 EUR
APOSOR16552-1G APOSOR16552-250MG
4-[(Methylamino)methyl]-4-phenyltetrahydro-2H-pyran
4-[(Methylamino)methyl]-4-phenyltetrahydro-2H-pyran
Formule: C₁₃H₁₉NO
Point de fusion: 38…39,5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11841073
Numéro CAS: 958443-30-6
UN: 3259
ADR: 8,III