Imprimer
4-(Thien-2-ylmethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-(thien-2-ylmethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
OR16530-250MG OR16530-1G
APOSOR16530-250MGEA 132 EUR
APOSOR16530-250MG APOSOR16530-1G
4-(Thien-2-ylmethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
4-(Thien-2-ylmethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₇H₂₁BO₂S
Point de fusion: 69…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11841077
Numéro CAS: 1007847-76-8