Imprimer
Benzo[b]furan-3-boronic acid, pinacol ester 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-benzofuran, 2-(Benzofuran-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(1-Benzofuran-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR16510-250MG OR16510-1G OR16510-5G
APOSOR16510-250MGEA 258 EUR
APOSOR16510-250MG APOSOR16510-1G APOSOR16510-5G
Benzo[b]furan-3-boronic acid, pinacol ester 98%
Benzo[b]furan-3-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₇BO₃
Poids moléculaire: 244.094 g/mol
Point de fusion: 68…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11841067
Numéro CAS: 796851-30-4