Imprimer
1-Benzyl-3-ethylpiperazine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR16017-1G OR16017-250MG OR16017-5G
APOSOR16017-1GEA 0 EUR
APOSOR16017-1G APOSOR16017-250MG APOSOR16017-5G
1-Benzyl-3-ethylpiperazine 95%
1-Benzyl-3-ethylpiperazine
Formule: C₁₃H₂₀N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03265492
Numéro CAS: 313657-25-9