Imprimer
5-(Hydroxymethyl)-3-methylisoxazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (3-Methyl-1,2-oxazol-5-yl)methanol, (3-Methylisoxazol-5-yl)methanol
OR15967-1G OR15967-5G
APOSOR15967-1GEA 145 EUR
APOSOR15967-1G APOSOR15967-5G
5-(Hydroxymethyl)-3-methylisoxazole
5-(Hydroxymethyl)-3-methylisoxazole
Formule: C₅H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09859210
Numéro CAS: 14716-89-3