Imprimer
2-(Pyridin-4-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR15956-1G OR15956-250MG
APOSOR15956-1GEA 0 EUR
APOSOR15956-1G APOSOR15956-250MG
2-(Pyridin-4-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid 95%
2-(Pyridin-4-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇N₃O₂
Point de fusion: 403,5…404.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09863218
Numéro CAS: 259807-47-1