Imprimer
5-(Bromomethyl)-3-methylisoxazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-(Bromomethyl)-3-methyl-1,2-oxazole
OR15946-250MG OR15946-1G
APOSOR15946-250MGEA 120 EUR
APOSOR15946-250MG APOSOR15946-1G
5-(Bromomethyl)-3-methylisoxazole 95%
5-(Bromomethyl)-3-methylisoxazole
Formule: C₅H₆BrNO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09879901
Numéro CAS: 36958-61-9
UN: 3265
ADR: 8,III