Imprimer
1-Methyl-1H-indole-7-sulphonyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 7-(Chlorosulphonyl)-1-methyl-1H-indole
OR15945-250MG OR15945-1G
APOSOR15945-250MGEA 252 EUR
APOSOR15945-250MG APOSOR15945-1G
1-Methyl-1H-indole-7-sulphonyl chloride 97%
1-Methyl-1H-indole-7-sulphonyl chloride
Formule: C₉H₈ClNO₂S
Poids moléculaire: 229.683 g/mol
Point de fusion: 100…103 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09879958
Numéro CAS: 941716-95-6
UN: 3261
ADR: 8 III